Learn More
SCAT SCAT Abluftfilter, V3.0
Der neue SCAT Abluftfilter V3.0 für Safety Waste Caps garantiert über 90 % CTC-Adsorption für maximale Luftreinheit durch drei integrierte Aktivkohlearten. Dadurch ist er das leistungsstärkste Aktivkohlefiltermedium auf dem HPLC-Labormarkt.
Marke: SCAT™ 490915
198.64 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.53700kg
Beschreibung
- Block off harmful vapours and ensure for safe pressure equalization in the waste containers
- 3-layer filter media with high performance spectrum for acids and alkalis
- Optimized for binding HPLC buffer solutions and absorbing organic solvent vapors
- The natural pore structure of the activated carbon prevents sticking or clogging
- Precise indication of the next replacement time by means of a time indicator
- Available in sizes (S/M/L) with different service lives (3/6/12 months)
- The use of exhaust filters can contribute to the reduction of the air exchange rate
Spezifikation
Multi-Pk. (Service Life 2 x 12 Months) | |
HPLC Systems | |
Filter | |
SCAT Safety Waste Caps & Universal Waste Hub JAN |
Label | |
Large | |
Polypropylene | |
GL14 |