Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG12-Biotin, No-Weigh™ Format
Biotinylierung von Proteinaminen und Maximierung der Löslichkeit von Proteinen mit diesem sehr langen (56,0 A-)NHS-Ester-Biotinylierungsreagenz, das einen pegylierten, wasserlöslichen Spacerarm enthält.
258.00 € - 1194.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15792029
|
Thermo Scientific™
A35389 |
10 x 1 mg |
258.00 €
10 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11801195
|
Thermo Scientific™
21312 |
25 mg |
328.00 €
25 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11811195
|
Thermo Scientific™
21313 |
500 mg |
1194.00 €
500 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG12-Biotin ist ein sehr langes, pegyliertes Biotinylierungsreagenz für die einfache und effiziente Biotin-Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Makromolekülen.
Leistungsmerkmale:
- Wasserlöslicher Polyethylenglycol (PEG)-Spacerarm erhöht die Löslichkeit des markierten Proteins
- Hervorragende Reinheit, Homogenität des Molekulargewichts und Aminreaktivität
- Langer Spacerarm reduziert die sterische Hinderung bei Bindung an Avidin-Moleküle.
Spezifikation
Biotin und Analoga |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.