missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAAH-IN-2, MedChemExpress

Artikelnummer. 16411999
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16411999

Marke: Medchem Express HY79511

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress FAAH-IN-2 (O-Desmorpholinopropyl Gefitinib) is a potent FAAH(fatty acid amide hydrolase) inhibitor extracted from Patent WO/2008/100977A2.

FAAH-IN-2 (O-Desmorpholinopropyl Gefitinib) is a potent FAAH(fatty acid amide hydrolase) inhibitor extracted from Patent WO/2008/100977A2.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material FAAH-IN-2
CAS 184475-71-6
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H11ClFN3O2
Menge 1 g
Synonym O-Desmorpholinopropyl Gefitinib
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20.83 mg/mL (65.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC2=C(NC3=CC=C(F)C(Cl)=C3)N=CN=C2C=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 319.72
Formelmasse 319.72
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt