Learn More
FAM3C Mouse anti-Human, Clone: 2E10D5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | FAM3C |
---|---|
Klon | 2E10D5 |
Konzentration | 0.62 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16887345
|
Proteintech
60282-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16877345
|
Proteintech
60282-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
FAM3C is a 227 amino acid secretory protein that belongs to a novel cytokine-like family with sequence similarity to FAM3 family. FAM3C is a signaling cytokine with a GG domain, hydrophobic leader sequence and an N-terminal signal peptide. FAM3C has a cytokine activity and shows a change in expression in pancreatic cancer-derived cells. It is ubiquitously expressed in most of the tissues. Reports suggest that FAM3C plays an important role in inner ear development and may thus be involved in cell differentiation and proliferation during inner ear embryogenesis.Spezifikation
FAM3C | |
0.62 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
FAM3C, GS3786, ILEI, Interleukin like EMT inducer, Protein FAM3C | |
FAM3C | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
2E10D5 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q92520 | |
10447 | |
FAM3C Fusion Protein Ag5516 | |
Primary | |
-20°C | |
FAM3C |