Learn More
Fasiglifam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490347
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
5 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16490347 50 mg -
16484996 100 mg -
16443998 10 mg 10 Milligramm
16466707 5 mg 5 Milligramm
16420116 2 mg 2 Milligramm
16480986 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16490347 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10480
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fasiglifam
CAS 1000413-72-8
Farbe Red
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H32O7S
Menge 50 mg
Synonym TAK-875
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 128 mg/mL (243.98 mM)
SMILES CC1=C(C(C)=CC(OCCCS(C)(=O)=O)=C1)C2=CC(COC3=CC=C4[C@@H](COC4=C3)CC(O)=O)=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 524.63
Formelmasse 524.63
Reinheit (%) 95.05%
Güte Research
Physikalische Form Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism