Learn More
Nabertherm™ Schnellbrennofen
Ideal für die Simulation typischer Schnellfeuerungsvorgänge bis zu einer maximalen Zündtemperatur von 1.300 °C.Die Kombination aus hoher Leistung, geringer thermischer Masse und leistungsstarken Kühlventilatoren sorgt für Zykluszeiten von kalt bis kalt bis 35 Minuten bei einer Öffnungstemperatur von ca. 300 °C.
23630.00 € - 32980.00 €
Spezifikation
Temperatur (metrisch) | Bis zu 1300 °C |
---|---|
Elektrische Anforderungen | 3 Phase |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17347999
|
Nabertherm™
LS1223VN1 |
12 l |
23630.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17357999
|
Nabertherm™
LS2523VN1 |
25 l |
32980.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Höchsttemperatur:1300 °C
- Sehr kompaktes Design
- Keramische Gitterrohre als Ladeauflage
- Boden- und Deckelheizung
- Zwei-Zonen-Steuerung, Boden und Deckel
- Integrierte Kühllüfter, programmierbar zur Beschleunigung der Ladekühlung einschließlich Gehäusekühlung
- Programmierbare Deckelöffnung von ca. 60 mm für schnellere Kühlung ohne Aktivierung des Lüfters
- Thermoelement Typ S für obere und untere Zone
- Rollen für einfaches Bewegen des Ofens
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Bis zu 1300 °C | |
3 Phase |