Learn More
Febuxostat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476426
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16476426 100 mg 100 Milligramm
16442157 50 mg -
16426018 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16476426 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14268
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Febuxostat (TEI 6720) is a potent, selective and non-purine xanthine oxidase (XO) inhibitor with a Ki value of 0.6 nM. Febuxostat has the potential for the research of hyperuricemia and gout.
Febuxostat (TEI 6720) is a potent, selective and non-purine xanthine oxidase (XO) inhibitor with a Ki value of 0.6 nM. Febuxostat has the potential for the research of hyperuricemia and gout.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Febuxostat
CAS 144060-53-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H16N2O3S
Menge 100 mg
Synonym TEI 6720 TMX 67
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (158.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(COC1=CC=C(C=C1C#N)C2=NC(C)=C(S2)C(O)=O)C
Molekulargewicht (g/mol) 316.37
Formelmasse 316.37
Reinheit (%) 99.74%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death