Learn More
Fenchlorphos, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448606
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16448606 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16448606 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1093
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Fenchlorphos, an organophosphate, is an insecticide. Fenchlorphos is an inhibitor of the enzyme acetylcholinesterase (AChE). Fenchlorphos is able to cause mitochondrial dysfunction.
Fenchlorphos, an organophosphate, is an insecticide. Fenchlorphos is an inhibitor of the enzyme acetylcholinesterase (AChE). Fenchlorphos is able to cause mitochondrial dysfunction.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenchlorphos
CAS 299-84-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H8Cl3O3PS
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (310.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=P(OC)(OC)OC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
Molekulargewicht (g/mol) 321.55
Formelmasse 321.55
Reinheit (%) 99.89%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation