Learn More
Fenofibrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477298
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16477298 10 g 10 Gramm
16459807 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16477298 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17356
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Fenofibrate is a selective PPARα agonist with an EC50 of 30 μM. Fenofibrate also inhibits human cytochrome P450 isoforms, with IC50s of 0.2, 0.7, 9.7, 4.8 and 142.1 μM for CYP2C19, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C8, and CYP3A4, respectively.
Fenofibrate is a selective PPARα agonist with an EC50 of 30 μM. Fenofibrate also inhibits human cytochrome P450 isoforms, with IC50s of 0.2, 0.7, 9.7, 4.8 and 142.1 μM for CYP2C19, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C8, and CYP3A4, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenofibrate
CAS 49562-28-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H21ClO4
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (692.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)C=C1)C(OC(C)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 360.83
Formelmasse 360.83
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus