Learn More
Fenofibric acid, MedChemExpress
Beschreibung
Fenofibric acid, an active metabolite of fenofibrate, is a PPAR activitor, with EC50s of 22.4 μM, 1.47 μM, and 1.06 μM for PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fenofibric acid |
| CAS | 42017-89-0 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H15ClO4 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | FNF acid |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (313.73 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC(C)(OC1=CC=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)C=C1)C(O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 318.75 |
| Mehr anzeigen |