Learn More
Saint Gobain Life Sciences FEP-Schläuche
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon ™ SPT-3350 Schläuche, 0.8 mm, bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
119.00 € - 458.00 €
Specifications
Produkttyp | Tubing |
---|---|
Material | Silicone |
Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
Dicke (angloamerikanisch) | 1/32 in. |
Dicke (metrisch) | 0,8 mm |
Product Code | Brand | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||
11908169
|
Saint Gobain Life Sciences
95702-01 |
1,60 mm | 3,20 mm |
458.00 €
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12376869
|
Saint Gobain Life Sciences
T3305-13 |
4 mm | 5,6 mm |
127.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12326879
|
Saint Gobain Life Sciences
T3308-13 |
6,4 mm | 8,0 mm |
168.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11968179
|
Saint Gobain Life Sciences
T3303-13 |
2,4 mm | 4 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11918169
|
Saint Gobain Life Sciences
T3304-13 |
3.2 mm | 4.8 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Description
- Die ultra-glatte Innenbohrung verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung
- Minimale extrahierbare Substanzen tragen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei
- Hervorragende Fließeigenschaften der Flüssigkeit
- Kompletter Bestand in Standardgrößen erhältlich, einschließlich metrischer Größen
Specifications
Tubing | |
15 m | |
0,8 mm | |
Durchscheinend | |
200 °C |
Silicone | |
1/32 in. | |
-80 °C | |
50 (Shore A) |