Learn More
Thermo Scientific™ BseGI (BtsCI) (10 U/μL)
Schneiden Sie an GGATG(2/0 )^-Stellen mit dem Restriktionsenzym BseGI (BtsCI), das am besten bei 55°C im Tango-Puffer schneidet (Isoschizomere: BstF5I, BtsCI, FokI).
Marke:  Thermo Scientific™ ER0871
21.75 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.51950kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10354340
  • 33.98 € / 500 Einheiten
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...G G A T G N N▵...3'
3'...C C T A C▵N N ...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer Tango™: 33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37 °C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 55 °C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • BseGI wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
  • Nach 50-fachem Verdau mit BseGI können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: möglicherweise Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: möglicherweise Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Hinweis:
Inkubation bei 37 °C ergibt 25% Aktivität.
Spezifikation
Spezifikation
10 U/μl
BseGI (BtsCI)
Ja
Ja
Restriktionsenzym
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
10x Puffer Tango
55°C
500 E
Narbenloses Klonen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation