Learn More
Thermo Scientific™ MboI (10 U/l)
Das Restriktionsenzym MboI erkennt ^GATC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im R-Puffer (Isoschizomere: BfuCI, BssMI, BstKTI, BstMBI, DpnII, Kzo9I, NdeII, Sau3AIm).
62.75 € - 247.00 €
Spezifikation
Konzentration | 10 U/μl |
---|---|
Methylierungsempfindlichkeit | Empfindlich für Dam-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive |
Enzym | Mbo I |
Kompatibler Puffer | 10x Puffer R |
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10611241
|
Thermo Scientific™
ER0811 |
300 E |
62.75 €
300 Einheiten |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10795451
|
Thermo Scientific™
ER0812 |
1500 E |
247.00 €
1500 Einheiten |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Lambda-DNA (dam-) verdaut mit MboI, 1,4 % Agarose, 116 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
- Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
- Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
- Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
- BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
- Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Spezifikation
10 U/μl | |
Mbo I | |
Ja | |
Nein | |
Herkömmliches Klonen |
Empfindlich für Dam-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive | |
10x Puffer R | |
37°C | |
Restriktionsenzym |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.