Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, Brazil
Bieten einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays – Sie genießen das Vertrauen von Forschern durch gleichbleibende Qualität und prämierte Unterstützung
Marca: Gibco™ A3840402
464.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Detalles adicionales : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Descripción
- Gibco fötale Kälberseren bieten einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, die Spezialforschung und spezifische Assays. Sie erhalten das Vertrauen von Forschern mit gleichbleibender Qualität und prämierter Unterstützung, die Ihren Forschungsanforderungen und Ihrem Budget gerecht wird.
- Serum-Kategorie: Wert (Standard)
- Serum für die Zellkultivierung mit robusten Zelllinien
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Grundlagenforschung
- Endotoxin-Gehalt: ≤ 50 EU/ml (routinemäßiger Spiegel ≤ 10 EU/ml)
- Hämoglobin-Spiegel: ≤ 30 mg/dl
- Herkunft: Brasilien
- ISO 13485-zertifiziert, wird in Einrichtungen mit FDA-Zulassung verarbeitet
- Für die In-vitro-Diagnostik gekennzeichnet (konform mit höchsten USP-Sterilitätsstandards)
- Dreifach gefiltert auf 0,1 µm
- Hitzeinaktiviertes Serum in einer One-Shot 50 ml-Flasche erhöht die Vorteile des Arbeitsablaufs bei gleichbleibender Serumqualität. Die 50 ml-Flasche macht Aliquotieren überflüssig und verringert das Kontaminationsrisiko. Durch den Kauf von hitzeinaktiviertem Serum entfallen mehrere Schritte, die zur Wärme-Inaktivierung erforderlich sind, und die Produktintegrität und -konsistenz wird verbessert, da die Wärme-Inaktivierung in einer kontrollierten Umgebung erfolgt.
- weithalsig, abgeschrägte Kante und gebogene Form für einfaches Ausgießen und Pipettieren
- Entwickelt zum Einfrieren/Auftauen ohne Spalten oder Brechen
- Passt in Teströhrchengestelle und gibt Gefrierraum frei
- Kein Missgeschick bei der Markierung mit unserem leicht zu lesenden Verpackungsetikett, das alle Informationen enthält, die Sie benötigen
- 33 % weniger Abfall erzeugt als bei Aliquotierung aus -ml-Flaschen
Especificaciones
Lagerbedingungen: ≤ -10 °C Versandbedingungen: gefroren |
|
Rind | |
One Shot | |
10 x 50 ml | |
Steril | |
Dreifach gefiltert bei 0,1 µm | |
Qualifiziert | |
gefroren |
Fötal | |
Brasilien | |
Fötales Kälberserum | |
hitzeinaktiviert | |
Dreifach gefiltert, 0,1 µm | |
10 x 50 ml | |
One Shot™ |