Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, Brazil
Bieten einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays – Sie genießen das Vertrauen von Forschern durch gleichbleibende Qualität und prämierte Unterstützung
56.50 € - 522.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: ≤ -10 °C Versandbedingungen: gefroren |
---|---|
Age | Fötal |
Herkunftsland | Brasilien |
Produkttyp | Fötales Kälberserum |
Serum Treatment | hitzeinaktiviert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15975161
|
Gibco™
A3840402 |
10 x 50 ml |
522.00 €
10 Einheiten |
Verfügbar ab: 24-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15961842
|
Gibco™
A3840401 |
50 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Gibco fötale Kälberseren bieten einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, die Spezialforschung und spezifische Assays – Sie genießen das Vertrauen von Forschern durch gleichbleibende Qualität und prämierte Unterstützung, die Ihren Forschungsanforderungen und Ihrem Budget gerecht wird
- Serum-Kategorie: Wert (Standard)
- Herkunft: Brasilien
- Viren- und Mykoplasmen-getestet. Mit Analysezertifikat und detaillierten QK-Ergebnissen.
- Herkunft des fötalen Kälberserums (hitzeinaktiviert): Brasilien
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 °C Versandbedingungen: gefroren |
|
Brasilien | |
hitzeinaktiviert | |
gefroren |
Fötal | |
Fötales Kälberserum | |
Qualifiziert |