Learn More
FH535, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466768
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16466768 10 mg 10 Milligramm
16452847 50 mg 50 Milligramm
16436896 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16466768 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15721
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress FH535 is an inhibitor of Wnt/β-catenin and PPAR, with anti-tumor activities.
FH535 is an inhibitor of Wnt/β-catenin and PPAR, with anti-tumor activities.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FH535
CAS 108409-83-2
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H10Cl2N2O4S
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (92.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(Cl)=CC=C1Cl)(NC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 361.2
Formelmasse 361.2
Reinheit (%) 99.87%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death