missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filterkerze, konische Form

Ohne Glasrohr

Marke:  ROBU VitraPOR™ 18201

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09690kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16862956

  • 84.25 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation

Spezifikation

Borosilikatglas 3.3
Nicht steril
65 mm
1 μm
1
25 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote