Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, biplan geschliffen, rund zentriert, 30 mm
Die Flächen der VitraPOR™ Filterplatten aus unerer 16er Serie sind geschliffen und weisen eine exakte Stärke sowie planparallele Oberflächen auf, wie sie bei speziellen Einbausituationen gefordert sind.
73.65 € - 228.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Dicke (metrisch) | 3,0 ± 0,2 mm |
Durchmesser (metrisch) Membran | 30 mm |
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16822836
|
ROBU VitraPOR™
16300 |
0 |
73.65 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16832836
|
ROBU VitraPOR™
16301 |
1 |
73.65 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16882836
|
ROBU VitraPOR™
16309 |
00 |
73.65 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16862836
|
ROBU VitraPOR™
16304 |
4 |
84.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16842836
|
ROBU VitraPOR™
16302 |
2 |
73.65 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16872836
|
ROBU VitraPOR™
16305 |
5 |
228.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16892836
|
ROBU VitraPOR™
1630F |
Fein |
95.50 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung | |
30 mm |
Unsteril | |
3,0 ± 0,2 mm |