missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filterplatte, Oberflächen unbearbeitet, rund zentriert, 5 mm

Die Flächen der VitraPOR™ Standard Filterplatten sind nur gesintert und können eine Stärkentoleranz aufweisen.

Marke:  ROBU VitraPOR™ 15055

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00480kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16892756

  • 132.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation

Spezifikation

Borosilikatglas 3.3
10 St./Packung
2,8 ± 0,7 mm
Unsteril
5
5 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote