Learn More
Contec™ Gefilterte Alkohole: 70 % IPA oder denaturiertes Ethanol, mit gereinigtem Wasser gemischt
Gewährleistet, dass Alkohol, Behälter und Verpackung Reinraum frei von Kontamination und Partikeln sind.
Marke: Contec™ FBT170DE
87.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 64-17-5 Netto-Gewicht : 4.80000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
- Gewährleistet, dass Alkohol, Behälter und Verpackung frei von Verunreinigungen und Partikeln sind
- Vollständig rückstandsfrei
- Verhindert eine Kontamination des Flascheninhalts während des Gebrauchs
- Unverbrauchtes Produkt muss innerhalb der Haltbarkeitsdauer nicht entsorgt werden
- Flaschen lassen sich vollständig entleeren, was Abfall vermeidet
- Die große Tröpfchengröße verringert das Inhalationsrisiko und sorgt für gute Flächendeckung
- Jeder Beutel lässt sich auch mit Handschuhen leicht öffnen.
- Erleichtert die Transferdesinfektion in den Reinraum
- Auf 0.2 Mikrometer gefiltert, gefüllt, verpackt in Reinräumen des Gütegrads C (ISO-Klasse 7)
- Endotoxin-Gehalt: 0.25 EU/ml
- Nur IPA als Vergällungsmittel
- Eignet sich für die Verwendung in Bereichen, die mit Produkt in Kontakt kommen
- Vollständig rückstandsfrei
- Verhindert eine Kontamination des Flascheninhalts
- Erleichtert die Transferdesinfektion in Bereichen hoher Gütegrade
- Doppelt in linearer Abreißverpackung aus Polyethylen verpackt
Spezifikation
Gefilterter Alkohol | |
Denaturiertes Ethanol | |
Zerstäuberpistolenflasche | |
6/Karton |
Farblos | |
70 % denaturiertes Ethanol | |
Sterilisiert Oberflächen | |
1 l |
Sicherheit und Handhabung
- CONTEC DENATURED ETHANOL 1L AND 5L
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P411-Bei Temperaturen von nicht mehr als 40 °C°C/°F aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, propanol