Learn More
Contec™ Gefilterte Alkohole: 70 % IPA oder denaturiertes Ethanol, mit gereinigtem Wasser gemischt
Gewährleistet, dass Alkohol, Behälter und Verpackung Reinraum frei von Kontamination und Partikeln sind.
133.00 € - 188.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Gefilterter Alkohol |
---|---|
Aussehen | Farblos |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sterilisiert Oberflächen |
Produktcode | Marke | Konzentration | Behältertyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konzentration | Behältertyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15547161
|
Contec™
FBC570DE |
70 % denaturiertes Ethanol | Flasche mit Verschluss | 2 Packungen |
188.00 €
2 Flaschen |
Verfügbar ab: 28-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15557161
|
Contec™
FBC570I |
70 % Isopropanol | Flasche mit Verschluss | 2 Packungen |
183.00 €
2 Flaschen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15577161
|
Contec™
FBT170DE |
70 % denaturiertes Ethanol | Zerstäuberpistolenflasche | 6/Karton |
184.00 €
6 Flaschen |
Verfügbar ab: 28-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15587161
|
Contec™
FBT170I |
70 % Isopropanol | Zerstäuberpistolenflasche | 6/Karton |
133.00 €
6 Flaschen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16875460
|
Contec™
FBT170I |
70 % Isopropanol | Zerstäuberpistolenflasche | 6/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
GMP, hergestellt unter Luftstrom des Gütegrads A in einem Reinraum des Gütegrads C
- Gewährleistet, dass Alkohol, Behälter und Verpackung frei von Verunreinigungen und Partikeln sind
Nur IPA als Vergällungsmittel
- Vollständig rückstandsfrei
Sprühpistole und “Bag-in-Bottle”-Flaschenschutzsystem (Flasche im Beutel verpackt)
- Verhindert eine Kontamination des Flascheninhalts während des Gebrauchs
- Unverbrauchtes Produkt muss innerhalb der Haltbarkeitsdauer nicht entsorgt werden
- Flaschen lassen sich vollständig entleeren, was Abfall vermeidet
Die Sprühpistole kann auf Strahl oder Sprühnebel eingestellt werden.
- Die große Tröpfchengröße verringert das Inhalationsrisiko und sorgt für gute Flächendeckung
Doppelt in Beuteln in einer linearen Abreißverpackung verpackt
- Jeder Beutel lässt sich auch mit Handschuhen leicht öffnen.
- Erleichtert die Transferdesinfektion in den Reinraum
- Auf 0.2 Mikrometer gefiltert, gefüllt, verpackt in Reinräumen des Gütegrads C (ISO-Klasse 7)
- Endotoxin-Gehalt: 0.25 EU/ml
- Nur IPA als Vergällungsmittel
- Eignet sich für die Verwendung in Bereichen, die mit Produkt in Kontakt kommen
- Vollständig rückstandsfrei
- Verhindert eine Kontamination des Flascheninhalts
- Erleichtert die Transferdesinfektion in Bereichen hoher Gütegrade
- Doppelt in linearer Abreißverpackung aus Polyethylen verpackt
Spezifikation
Gefilterter Alkohol | |
Farblos | |
Sterilisiert Oberflächen |