Learn More
FIN56, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464846
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16464846 100 mg -
16446517 5 mg 5 Milligramm
16403798 10 mg -
16402866 25 mg -
16400177 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16464846 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103087
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress FIN56 is a specific inducer of ferroptosis. FIN56 induces ferroptosis by inducing degradation of GPX4. FIN56 also binds to and activates squalene synthase.
FIN56 is a specific inducer of ferroptosis. FIN56 induces ferroptosis by inducing degradation of GPX4. FIN56 also binds to and activates squalene synthase.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FIN56
CAS 1083162-61-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H31N3O5S2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.18 mM)
SMILES O=S(C1=CC(/C2=N\O)=C(C3=C2C=C(S(=O)(NC4CCCCC4)=O)C=C3)C=C1)(NC5CCCCC5)=O
Molekulargewicht (g/mol) 517.66
Formelmasse 517.66
Reinheit (%) 98.17%
Güte Research
Physikalische Form Solid