Learn More
Restek™ Fingertight Column Nuts
Allows wrench-free column installations.
82.28 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13194422
|
Restek™
21041 |
Standard 1/16 in. Ferrules for HP GCs |
82.28 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15147066
|
Restek™
21040 |
Compact Agilent-Style Ferrules for HP GCs |
82.28 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Made from high-quality stainless steel
- Available for standard 0.0625 in. and compact (Agilent-style) ferrules
Spezifikation
Nut |