Learn More
Fisetin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472509
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16472509 1 g 1 Gramm
16412366 500 mg 500 Milligramm
16409026 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16472509 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0182
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Fisetin is a natural flavonol found in many fruits and vegetables with various benefits, such as antioxidant, anticancer, neuroprotection effects.
Fisetin is a natural flavonol found in many fruits and vegetables with various benefits, such as antioxidant, anticancer, neuroprotection effects.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fisetin
CAS 528-48-3
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H10O6
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (87.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC=C13
Molekulargewicht (g/mol) 286.24
Formelmasse 286.24
Reinheit (%) 96.74%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death