Learn More
Fisher BioReagents™ LB-Agar, Miller (vorgepufferte Kapseln)
Wird als mikrobielles Wachstumsmedium für die Kultivierung von E. coli-Stämmen zur Herstellung von Plasmid-DNA und rekombinanten Proteinen verwendet.
Marke: Fisher BioReagents™ BP9735-500
Weitere Details : CAS : 91079-40-2 Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Anweisungen für die Medienherstellung: 20 Kapseln pro 1 l Reinstwasser, wie z. B. BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Wasser in Zellkulturqualität), hinzufügen. Erhitzen, um die Kapsel vollständig aufzulösen. Vor Gebrauch durch Autoklavieren für 15 Minuten sterilisieren.
- Das Produkt liegt in Kapselform vor
- Jede Kapsel enthält 1 g Bouillon
- Die Kapseln sind vorgepuffert und auf den pH-Wert 7.2 bei 20 °C unter Verwendung einer 10-mM-Lösung von Tris/Tris-HCl eingestellt
- Der pH-Wert variiert je nach Temperatur
Spezifikation
Vorgepufferte Kapseln | |
LB-Agar, Miller | |
Zur Erhaltung und Vermehrung von Escherichia coli in molekularbiologischen Verfahren | |
500 x 1 g |
LB-Agar | |
Caseinpepton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 10 g/l, Agar 15 g/l, TRIS/TRIS HCl 1,5 g/l | |
Poly-Flasche |