Learn More
Fisher BioReagents™ LB-Agar, Miller (vorgepufferte Kapseln)
Wird als mikrobielles Wachstumsmedium für die Kultivierung von E. coli-Stämmen zur Herstellung von Plasmid-DNA und rekombinanten Proteinen verwendet.
157.30 € - 227.00 €
Spezifikation
Format | Vorgepufferte Kapseln |
---|---|
Medientyp | LB Agar |
Produkttyp | Agar |
Zusammensetzung | Casein Peptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L, Agar 15g/L, TRIS/TRIS HCl 1.5g/L |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Erhaltung und Vermehrung von Escherichia coli in molekularbiologischen Verfahren |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11366002
|
Fisher BioReagents™
BP9734-500 |
25 x 20 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11376002
|
Fisher BioReagents™
BP9735-500 |
500 x 1 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Anweisungen für die Medienherstellung: 20 Kapseln pro 1 l Reinstwasser, wie z. B. BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Wasser in Zellkulturqualität), hinzufügen. Erhitzen, um die Kapsel vollständig aufzulösen. Vor Gebrauch durch Autoklavieren für 15 Minuten sterilisieren.
- Das Produkt liegt in Kapselform vor
- Jede Kapsel enthält 1 g Bouillon
- Die Kapseln sind vorgepuffert und auf den pH-Wert 7.2 bei 20 °C unter Verwendung einer 10-mM-Lösung von Tris/Tris-HCl eingestellt
- Der pH-Wert variiert je nach Temperatur
Spezifikation
Vorgepufferte Kapseln | |
Agar | |
Zur Erhaltung und Vermehrung von Escherichia coli in molekularbiologischen Verfahren |
LB Agar | |
Casein Peptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L, Agar 15g/L, TRIS/TRIS HCl 1.5g/L | |
Poly-Flasche |