Learn More
Fisher BioReagents™ Pepton (granuliert)
Marke: Fisher BioReagents™ BP9725-500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Gemisch von Peptiden und freien Aminosäuren aus der pankreatischen Hydrolyse tierischen Gewebes
- pH (bei 25 °C, 2 % Lösung): 6.5 bis 7.5
- CAS: 73049-73-7
Spezifikation
Granulat | |
Peptone | |
Total Nitrogen <10%, Amino Nitrogen <3.5% | |
500 g |
Molekulargenetik | |
Peptone | |
Poly-Flasche |