Learn More
Fisher BioReagents™ Pepton (granuliert)
106.52 € - 331.20 €
Spezifikation
Form | Granulat |
---|---|
Güte | Molekulargenetik |
Medientyp | Peptone |
Produkttyp | Peptone |
Zusammensetzung | Total Nitrogen <10%, Amino Nitrogen <3.5% |
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11395982
|
Fisher BioReagents™
BP9725-2 |
Poly-Flasche | 2 kg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11375982
|
Fisher BioReagents™
BP9725-500 |
Poly-Flasche | 500 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Gemisch von Peptiden und freien Aminosäuren aus der pankreatischen Hydrolyse tierischen Gewebes
- pH (bei 25 °C, 2 % Lösung): 6.5 bis 7.5
- CAS: 73049-73-7
Spezifikation
Granulat | |
Peptone | |
Total Nitrogen <10%, Amino Nitrogen <3.5% |
Molekulargenetik | |
Peptone |