Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Giebelabdeckung für Wasserbäder
Reduzieren Sie Feuchtigkeitsverlust und Wasseransammlung auf dem Labortisch.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Edelstahl-Giebelabdeckungen für Wasserbäder. Reduzieren Sie Feuchtigkeitsverlust und Wasseransammlung auf dem Labortisch.
- 1 Jahr Garantie
- Material: Edelstahl
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
Isotemp™ 20 l- und 28 l-Wasserbad Modell 220, 228 | |
Edelstahl | |
1 Jahr |