Learn More
Fisherbrand™ Fisher Scientific™ Isotemp™ Shake Touch Hochgeschwindigkeitsschüttler
Mit Block für 24 x 1.5 ml-Mikroröhrchen, abnehmbarem Gestell und Abdeckung.
Marke: Fisherbrand™
2256.72 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21970" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.58000kg
Beschreibung
Die Fisher Scientific ISOTEMP Shake Touch und ISOTEMP Cooling Shake Touch Hochgeschwindigkeitsschüttler wurden für Anwendungen entwickelt, die konsistente und präzise Ergebnisse erfordern. Die Fisher Scientific ISOTEMP Shake Touch Line verwendet austauschbare Blöcke für eine Vielzahl von Röhrchen und Mikrotiterplatten. Der anwenderfreundliche 4,3-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen ist mit Gummihandschuhen bedienbar und ermöglicht dem Anwender das Speichern und die visuelle Verfolgung des Fortschritts über die Live-Statusleiste für fünf benutzerdefinierte Programme mit jeweils fünf Einzelschritten. Über den USB-Anschluss können Informationen zur Datenprotokollierung, Programmspeicherung und Softwareaktualisierungen auf ein Flash-Laufwerk übertragen werden. Die verbesserten Elektronik- und Temperatursensoren des Geräts bieten genaue und zuverlässige Temperatureinstellungen im gesamten Betriebsbereich.
- Intuitiver 4,3-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen mit flachem Design
- Fähigkeit für schnelles Kühlen und/oder Erwärmen und Schütteln mit Hochgeschwindigkeit
- Programmierbar für bis zu fünf separate 5-Schritte-Programme
- Unbegrenzte Anzahl von Programmen bei Verwendung von USB
- Einzelpunkt-Temperaturkalibrierung für sechs anwenderdefinierte Sollwerte
- Einstellbare Rampenraten für Heiz- und Kühltemperatur in Schritten von 0,5 °C
- PID-Temperaturregler ermöglicht Einstellungen in Schritten von 0,1 °C
- Gehäuse aus hitze-und chemikalienbeständigem Polymer
- Puls-Modus für schnelle Vortex-Anwendungen
- Acht Optionen für Zubehörblöcke
- Die Anzeige für heiße Oberfläche leuchtet auf, wenn die Temperatur 40 °C erreicht
- Ein akustischer Alarm ertönt, wenn der Sollwert erreicht ist, und im Zeitmodus, wenn der Wert Null erreicht wird
Cooling Shake Touch
- Mit Heiz-, Kühl- und Schüttelfunktionen
- Temperaturbereich: 17 °C unter Raumtemperatur bis 100 °C
- Temperaturgenauigkeit: ±0,5 °C zwischen 20 °C und 45 °C, ±2 °C unter 20 °C und über 45 °C
- Mit Heiz- und Schüttelfunktionen
- Temperaturbereich: 4 °C über Raumtemperatur bis 100 °C
- Temperaturgenauigkeit: ±1 °C zwischen 20 °C und 45 °C, ±2 °C über 45 °C
Erhältlich mit optionaler NIST-rückführbarer 3-Punkt-Kalibrierung (mit FS Kat.-Nr. 02-217-739, 02-217-740, 02-217-743 und 02-217-744). Das rückführbare Zertifikat enthält die tatsächlichen Kalibrierungsmessdaten und die Messunsicherheit. Das Kalibrierlabor ist ISO/IEC 17025-konform.
Zellkulturen, DNA, RNA, Hybridisierung und Proteinstudien
Bestellinformation
Fisherbrand ISOTEMP Shake Touch und Fisherbrand ISOTEMP Cooling Shake Touch können mit Eppendorf™- und Thermomixer R™-Blöcken kompatibel sein.
Zertifizierungen
TÜV-registriert, CE-Kennzeichnung (230 V-Modelle)
Serviceleistungen
5 Jahre auf Material und Verarbeitung
Spezifikation
0,12 in. | |
230 V | |
210 W | |
Hochgeschwindigkeits-Schüttler | |
39,2°F bis 212°F | |
Shake Touch | |
1 Min. bis 99:59 Std. |
300 bis 3000 U/min | |
Umgebungstemperatur +4°C bis 100°C | |
0,9 A | |
ohne NIST-Nachverfolgbarkeit | |
± 2 % | |
LCD |