Learn More
Fisherbrand™ Sonden
Sonden für die Verwendung mit dem Fisherbrand Traceable Thermometer.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Ersatzsonden
- Aus Edelstahl
- Ersatzsonden
- Aus Edelstahl
Spezifikation
0.03 in. | |
Luft/Gase, Flüssigkeiten und halbfeste Stoffe | |
140 mm | |
Edelstahl | |
5.51 in. | |
150 °C | |
−50 °C | |
Digitales Thermometer |
1 mm | |
59.8 in. | |
1370 mm | |
Mikrosonde | |
302°F | |
-58°F | |
-50 °C bis +150 °C |