Learn More
Fisherbrand™ Sonden
Sonden für die Verwendung mit dem Fisherbrand Traceable Thermometer.
64.95 € - 107.00 €
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Max. Temperatur (metrisch) | 150 °C |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Digitales Thermometer |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) Kabel | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) Kabel | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11789695
|
Fisherbrand™
|
8,5 in. | 5 ft. | 216 mm | 1500 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11719705
|
Fisherbrand™
|
5.51 in. | 59.8 in. | 140 mm | 1370 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Ersatzsonden
- Aus Edelstahl
- Ersatzsonden
- Aus Edelstahl
Spezifikation
Edelstahl | |
150 °C | |
Digitales Thermometer |