Learn More
Fisherbrand™ Spider Stative für Überkopfrührer
Kann an der Kante von Eimer, Fässern, quadratischen oder rechteckigen Tanks befestigt werden.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Bietet ein sicheres und robustes Befestigungssystem auf jedem Gefäß
- Passt sicher auf Gefäße mit bis zu 5/8 breiten Rändern
- Verstellbare Beine und schwenkbare Klemme
- Leichter Aluminiumsockel mit einem Durchmesser von 5/8 Zoll und einem 24 Zoll hohen Stützstab aus Edelstahl
Spezifikation
0.62 Zoll | |
Behälter mit Innendurchmesser bis zu 15 Zoll | |
71,2 cm |
1,58 cm | |
28 Zoll | |
Spinnenständer |