Learn More
Fisherbrand™ Spider Stative für Überkopfrührer
Kann an der Kante von Eimer, Fässern, quadratischen oder rechteckigen Tanks befestigt werden.
600.00 € - 654.00 €
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.62 Zoll |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 1.58 cm |
Höhe (angloamerikanisch) | 28 Zoll |
Höhe (metrisch) | 71.2 cm |
Typ | Spinnenständer |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15162997
|
Fisherbrand™
|
Behälter mit Innendurchmesser bis zu 15 Zoll |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15172997
|
Fisherbrand™
|
Rührwerk |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Bietet ein sicheres und robustes Befestigungssystem auf jedem Gefäß
- Passt sicher auf Gefäße mit bis zu 5/8 breiten Rändern
- Verstellbare Beine und schwenkbare Klemme
- Leichter Aluminiumsockel mit einem Durchmesser von 5/8 Zoll und einem 24 Zoll hohen Stützstab aus Edelstahl
Spezifikation
0.62 Zoll | |
28 Zoll | |
Spinnenständer |
1.58 cm | |
71.2 cm |