Learn More
Fisherbrand™ Spider Stative für Überkopfrührer
Kann an der Kante von Eimer, Fässern, quadratischen oder rechteckigen Tanks befestigt werden.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15172997
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Bietet ein sicheres und robustes Befestigungssystem auf jedem Gefäß
  • Passt sicher auf Gefäße mit bis zu 5/8 breiten Rändern
  • Verstellbare Beine und schwenkbare Klemme
  • Leichter Aluminiumsockel mit einem Durchmesser von 5/8 Zoll und einem 24 Zoll hohen Stützstab aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
0.62 Zoll
Rührwerk
71.2 cm
Edelstahl, Aluminium
1.58 cm
28 Zoll
Spinnenständer
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers