Learn More
Fisherbrand™ Farbiges Etikettenklebeband
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60000kg
Beschreibung
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
- Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
- Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
- Für Temperaturen von -23 bis +121 °C (- 10 bis +250 °F)
- Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
- Haften an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
- Sauber und einfach entfernbar
Bänder werden ohne Spender geliefert
Spezifikation
Rosa | |
Papier | |
Wasserfest, öl- und säurebeständig | |
-10 bis 250 °F | |
60 yd. x 1 in. | |
55 m | |
25 mm |
Klebeband | |
Farbiges Etikettenklebeband | |
3/Packung | |
-23 bis +121 °C | |
60 yd. (2,01 m) | |
1 in. |