Learn More
Fisherbrand™ Farbiges Etikettenklebeband
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
9.80 € - 145.00 €
Spezifikation
Format | Klebeband |
---|---|
Material | Papier |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserfest, öl- und säurebeständig |
Menge | 3/Packung |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -10 bis 250 °F |
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17837241
|
Fisherbrand™
|
Kupfer | 14 yd. | 13 m |
9.80 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17867241
|
Fisherbrand™
|
Rosé | 14 yd. | 13 m |
10.11 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15874545
|
Fisherbrand™
|
Lila | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
47.55 €
3 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15804545
|
Fisherbrand™
|
Gelb | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
49.33 €
3 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15894535
|
Fisherbrand™
|
Weiß | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
47.75 €
3 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15814545
|
Fisherbrand™
|
Grün | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
49.12 €
3 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15824545
|
Fisherbrand™
|
Pink | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
47.50 €
3 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15834545
|
Fisherbrand™
|
Rot | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
49.07 €
3 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15844545
|
Fisherbrand™
|
Orange | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
47.50 €
3 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15864545
|
Fisherbrand™
|
Grau | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
47.50 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17847241
|
Fisherbrand™
|
Lavendel | 14 yd. | 13 m |
9.80 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17827241
|
Fisherbrand™
|
Aquamarin | 14 yd. | 13 m |
9.80 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15854545
|
Fisherbrand™
|
Blau | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
49.07 €
3 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17857241
|
Fisherbrand™
|
Hellgrün | 14 yd. | 13 m |
9.80 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15894565
|
Fisherbrand™
|
Rosa | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
140.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17877251
|
Fisherbrand™
|
Aquamarin | 60 yd. | 55 m |
33.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17897251
|
Fisherbrand™
|
Lavendel | 60 yd. | 55 m |
33.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17887251
|
Fisherbrand™
|
Kupfer | 60 yd. | 55 m |
33.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15834575
|
Fisherbrand™
|
Grau | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
140.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17807261
|
Fisherbrand™
|
Hellgrün | 60 yd. | 55 m |
33.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17817261
|
Fisherbrand™
|
Rosé | 60 yd. | 55 m |
33.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17827261
|
Fisherbrand™
|
Violett | 60 yd. | 55 m |
33.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15864565
|
Fisherbrand™
|
Weiß | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
140.00 €
3 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15824575
|
Fisherbrand™
|
Blau | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
140.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15874565
|
Fisherbrand™
|
Gelb | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
140.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15884565
|
Fisherbrand™
|
Grün | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
145.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15804575
|
Fisherbrand™
|
Rot | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
144.48 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15814575
|
Fisherbrand™
|
Orange | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
144.48 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
- Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
- Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
- Für Temperaturen von -23 bis +121 °C (- 10 bis +250 °F)
- Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
- Haften an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
- Sauber und einfach entfernbar
Bänder werden ohne Spender geliefert
Spezifikation
Klebeband | |
Wasserfest, öl- und säurebeständig | |
-10 bis 250 °F | |
1 in. |
Papier | |
3/Packung | |
-23 bis 121 °C | |
25 mm |