Learn More
Fisherbrand™ 384-Well Polystyrol-Platten
Verarbeiten Sie viermal so viele Proben wie Standard 96-Well-Mikrotiterplatten
315.00 € - 424.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 16 x 24 |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 384 |
Produktcode | Marke | Farbe | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11947954
|
Fisherbrand™
|
Durchsichtig | Abgerundet quadratisch |
315.00 €
90 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13545440
|
Fisherbrand™
|
Weiß | Abgerundet quadratisch |
377.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13555440
|
Fisherbrand™
|
Schwarz | Abgerundet quadratisch |
424.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13565440
|
Fisherbrand™
|
Durchsichtig | Dreieckig |
360.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Optimiert für Robotergeräte, Platten-Reader und Liquid-Handling-Systeme
- Hochspezifiziertes Polystyrol
- Ideal für Assays mit geringem Volumen wie kolorimetrische, enzymatische, Klonierungs-, Replikations- und Array-Assays. Auch ideal zur Lagerung
- Die flache Well-Bodenfläche bietet eine größere Haftungsfläche
- Arbeitsvolumen: 10–100 μl
- 384-Well-Mikrotiterplatten konservieren Proben und Reagenzien, was zu Kosteneinsparungen und höherer Produktivität beim Screening führt.
- Unbehandelt
- Nicht steril
Bestellinformation
Für Deckel 12-565511 (separat erhältlich)
Spezifikation
Standard | |
16 x 24 | |
384 | |
Nicht steril | |
Für Assays mit geringem Volumen wie kolorimetrische, enzymatische, Klonierung, Replikation und Array sowie Lagerung |
Ohne Deckel | |
Polystyrol | |
10 bis 100 μl | |
Unbehandelt |