Learn More
Fisherbrand™ Farbcodierer für Fläschchen mit Innen- und Außengewinde für die Kryolagerung
Zur Probenbestimmung
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12000kg
Beschreibung
Passend für Verschlusskappen von Kryolagerungsfläschchen mit Außengewinde (10-500-25, -26 und -27) oder Kryolagerungsfläschchen mit Innengewinde (12-567-500, -501, -502).
- Zur farbkodierten Probenidentifikation
- Polystyrol
- Nicht steril
Spezifikation
Gelb | |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
Für Fläschchen mit Innengewinde |