Learn More
Fisherbrand™ Farbcodierer für Fläschchen mit Innen- und Außengewinde für die Kryolagerung
Zur Probenbestimmung
19.80 € - 89.27 €
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11927974
|
Fisherbrand™
|
Weiß | Für Röhrchen mit Außengewinde |
85.75 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11937974
|
Fisherbrand™
|
Gelb | Für Röhrchen mit Außengewinde |
89.27 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11947974
|
Fisherbrand™
|
Grün | Für Röhrchen mit Außengewinde |
86.30 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11957974
|
Fisherbrand™
|
Blau | Für Röhrchen mit Außengewinde |
86.85 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11967974
|
Fisherbrand™
|
Rot | Für Röhrchen mit Außengewinde |
86.85 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11977974
|
Fisherbrand™
|
Weiß | Für Fläschchen mit Innengewinde |
20.55 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11987974
|
Fisherbrand™
|
Gelb | Für Fläschchen mit Innengewinde |
20.55 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11997974
|
Fisherbrand™
|
Grün | Für Fläschchen mit Innengewinde |
22.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11907984
|
Fisherbrand™
|
Blau | Für Fläschchen mit Innengewinde |
41.55 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11917984
|
Fisherbrand™
|
Rot | Für Fläschchen mit Innengewinde |
19.80 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Description
Passend für Verschlusskappen von Kryolagerungsfläschchen mit Außengewinde (10-500-25, -26 und -27) oder Kryolagerungsfläschchen mit Innengewinde (12-567-500, -501, -502).
- Zur farbkodierten Probenidentifikation
- Polystyrol
- Nicht steril
Specifications
Polystyrol | |
Nicht steril |