Learn More
Fisherbrand™ Beschriftungsband
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12960kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15894585
  • 48.50 € / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
  • Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
  • Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
  • Für Temperaturen von -23 bis +121 °C (- 10 bis +250 °F)
  • Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
  • Haften an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
  • Sauber und einfach entfernbar
  • Bänder werden ohne Spender geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Lila
Papier
Wasserfest, öl- und säurebeständig
-10 bis 250 °F
14 yds. x 0,5 in.
13 m
13 mm
Klebeband
Farbiges Etikettenklebeband
6/Packung
-23 bis 121 °C
14 yd. (2,01 m)
0,5 in.