Learn More
Fisherbrand™ Scientific Technical Stifte
Schnell trocknende Tinte in vier Farben
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Fisherbrand™ technische Tuschezeichner erzeugen extrafeine, präzise Linien – ohne zu verschmieren. Die spezielle langstielige Spitze eignet sich perfekt zum Schreiben in Notizbücher, Formulare, Diagramme, Tabellen und Aufzeichnungspapier. Schnell trocknende Tinte in vier Farben.
- Die Tinte ist sehr fließfähig, lichtecht und schnell trocknend
- Das Sortiment umfasst Rot, Blau und spezielles Ultraschwarz für eine exzellente Wiedergabe auf Bürokopierern
- Großes Tintenreservoir zum Schreiben über 0.50 Meilen (800 m)
- Kappendesign und Farbe zeigen Punktgröße und Farbe des Stiftes an
- Der integrierte, superdichte Verschluss verhindert das Austrocknen der Tinte, wenn der Stift nicht benutzt wird
- Zwei Strichbreiten: extrafein mit 0.016 in (0.4 mm) oder superfein mit 0.008 in. (0.2 mm)
- Präzise Linienführung mit T-Quadraten, Linealen und flexiblen Kurven
Spezifikation
Präzisionsschreibstift | |
Blau | |
Zur Erfassung von Daten in Notizbüchern, Tabellen, Diagrammen, Grafiken und Registrierpapier | |
0.2 mm |
Fine | |
Ja | |
6 Packung |