Learn More
Fisherbrand™ Silicone Bulb-Type Safety Pipet Fillers
Chemical-resistant, resilient, silicone pipet fillers with glass valves improve worker safety
21.00 €
Spezifikation
Kompatible Spitzen Nein
Verstellbarer Spitzenabstand 4,5 mm bis 9 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zur Verwendung mit Pipette
Material Silikon
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15936522
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
Rot
21.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Improve worker safety with these chemical-resistant, resilient, silicone pipet fillers with glass valves.
  • Glass valves improve worker safety by eliminating mouth pipetting and handling of hazardous materials
  • Long-lasting silicone is highly resistant to organic solvents
  • Fit any pipet with O.D. ranging from 0.19 to 0.38 in. (4.5 to 9 mm)
To Use:
  • Fill and dispense pipets with one hand
  • Expel air by squeezing valve '1' above bulb
  • Draw up liquid by pressing valve '2' on stem
  • To release, press valve '3' on side of stem
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Nicht autoklavierbar
Silikon
1
50 mL
4,5 mm bis 9 mm
Pipette
3-Ventil-Standard
Pipettenfüller
Pipette