Learn More
BINDER™ Einschubblech verstärkt
positioniert in unterster Einschubebene, max. Beladung 67 kg, mit zusätzlicher Befestigung für Betrieb von Schüttler, Rührer, Rollersystem
Marke: BINDER™ 8012-0288
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- verstärkt
- Unten positioniert
- Maximale Tragkraft 45 kg
Spezifikation
Einlegeboden, verstärkt – unten positioniert, max. Last 45 kg, mit zusätzlichem Aufsatz für den Betrieb von Schüttelgerät, Rührgerät oder Rollenflaschensystem | |
BINDER Kammern KB 115 | |
Max. Belastung von 67 kg | |
Verstärkter Einlegeboden |