Learn More
BINDER™ Einschubblech verstärkt
positioniert in unterster Einschubebene, max. Beladung 67 kg, mit zusätzlicher Befestigung für Betrieb von Schüttler, Rührer, Rollersystem
Marke:  BINDER™ 8012-0817
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15651916
  • 527.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • verstärkt
  • Unten positioniert
  • Maximale Tragkraft 45 kg
Spezifikation
Spezifikation
Einlegeboden, verstärkt – unten positioniert, max. Last 45 kg, mit zusätzlichem Aufsatz für den Betrieb von Schüttelgerät, Rührgerät oder Rollenflaschensystem
BINDER Kammern KT 115, KT 170
Max. Beladung von 67 kg
Verstärkter Einlegeboden