Learn More
Greiner Bio-One Mehrzweckbehälter aus Polystyrol mit flachem Boden und Schraubverschluss aus Kunststoff
Dank der hohen Transparenz optimal für optische Messungen
Marke: Greiner Bio-One 189170
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.70000kg
Beschreibung
- Volumen: 7 ml
- Kunststoffschraubverschluss, weiß
- Ohne Beschriftungsetikett
- Durchm. x Höhe: 18 x 50 mm
- Unter aseptischen Bedingungen in einer Reinraumumgebung der Klasse II hergestellt
- Für akademische und medizinische Zwecke universell einsetzbar
Spezifikation
Mehrzweckbehälter | |
Aseptisch | |
Weiß | |
Schraubverschluss | |
Für akademische und medizinische Zwecke | |
50 mm |
Polystyrol | |
7 mL | |
Kunststoff | |
18 mm | |
Ohne Beschriftung |