Learn More
Cole-Parmer™ Flexelene™ 135C Schläuche
Verwenden Sie Flexelene 135 C für Prozesse oder Laborarbeiten, die strenge Zertifizierungen erfordern
179.00 € - 835.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 3A; NSF-51; DEHP-frei; phthalatfrei; USP; ADCF; Europäisches Arzneibuch; FDA; NSF-61 |
---|---|
Beschreibung | Flexelene 135 C wurde ohne Weichmacher, Latex oder Vinylacetat hergestellt und ist außerdem frei von tierischen Inhaltsstoffen. Dieser flexible Schlauch besteht aus nicht-allergenen Materialien und bietet extrem niedrige Extraktions- und Auslaugraten. |
Autoklavierbar | Ja |
Material | Flexelene |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11759629
|
Cole-Parmer™
96181-10 |
12.8 mm |
835.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11739629
|
Cole-Parmer™
96181-06 |
6.4 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11749629
|
Cole-Parmer™
96181-08 |
9.6 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11729629
|
Cole-Parmer™
96181-04 |
4.8 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11719629
|
Cole-Parmer™
96181-02 |
3.0 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- ADI- und DEHP-frei für höchste Reinheit in Ihrem Prozess.
- Flexelene 135C ist der ideale Schlauch für pharmazeutische, biotechnologische, biowissenschaftliche, Forschungs- und Allzweck-Laboranwendungen.
- Durchscheinend, ohne Plastifizierer, Latex oder Vinylacetat.
- Flexelene 135C ist auch frei von Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs.
- Flexible Schläuche aus antiallergenen Materialien.
- Extrem wenige extrahierbare und herauslösbare Bestandteile.
- FDA-konform und erfüllt die Anforderungen von USP-Klasse VI.
- Flexelene 135C enthält nur Zusatzstoffe, die gemäß EP 3.1.3 und 3.1.6 zugelassen sind.
- Das Basisharz entspricht EC-Richtlinie 202/72/EC.
- Entwickelt für die Anforderungen der Bioverarbeitung und der pharmazeutischen Industrie.
- Sterilisierung: Autoklavieren, Ethylenoxid, E-Beam- oder Gammabestrahlung
Spezifikation
3A; NSF-51; DEHP-frei; phthalatfrei; USP; ADCF; Europäisches Arzneibuch; FDA; NSF-61 | |
Ja | |
50 ft. | |
Flexelene 135C ist der ideale Schlauch für pharmazeutische, biotechnologische, biowissenschaftliche, Forschungs- und Allzweck-Laboranwendungen. | |
−43 °C | |
Autoklav, Ethylenoxid, Elektronenstrahl oder Gammabestrahlung. | |
275 °F |
Flexelene 135 C wurde ohne Weichmacher, Latex oder Vinylacetat hergestellt und ist außerdem frei von tierischen Inhaltsstoffen. Dieser flexible Schlauch besteht aus nicht-allergenen Materialien und bietet extrem niedrige Extraktions- und Auslaugraten. | |
Flexelene | |
15.2 m | |
−46 °F | |
50 ft./Pk. | |
Durchscheinend | |
135 °C |