Learn More
Invitrogen™ FLT4 (VEGFR3) Recombinant Human Protein
FLT4 (VEGFR3), a receptor tyrosine kinase, is a key regulator of embryonic blood vessel development and adult angiogenesis.
Marke:  Invitrogen™ PV4290
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10280383
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
FLT4 (VEGFR3) has been implicated in juvenile hemangioma, kaposi sarcoma, lymphangiomas, and hereditary lymphedemia.
Spezifikation
Spezifikation
NP_891555
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol
1mg
RUO - research use only
FLT4 (VEGFR3), PCL
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
85.2kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Cytoplasmic
VEGF Receptors
Recombinant
Baculovirus