Learn More
Invitrogen™ FLT4 (VEGFR3) Recombinant Human Protein
FLT4 (VEGFR3), a receptor tyrosine kinase, is a key regulator of embryonic blood vessel development and adult angiogenesis.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_891555 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol |
Molekulargewicht | 85.2kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15418543
|
Invitrogen™
PR7216B |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10280383
|
Invitrogen™
PV4290 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
FLT4 (VEGFR3) has been implicated in juvenile hemangioma, kaposi sarcoma, lymphangiomas, and hereditary lymphedemia.
Spezifikation
NP_891555 | |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Cytoplasmic | |
VEGF Receptors | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
85.2kDa | |
RUO - research use only | |
FLT4 (VEGFR3), PCL | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |