Learn More
Flumazenil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488056
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488056 100 mg -
16424207 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16488056 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0009
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Flumazenil is a competitive GABAA receptor antagonist, used in the treatment of benzodiazepine overdoses.
Flumazenil is a competitive GABAA receptor antagonist, used in the treatment of benzodiazepine overdoses.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flumazenil
CAS 78755-81-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H14FN3O3
Menge 100 mg
Synonym Ro 15-1788
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (65.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2CN(C(C3=CC(F)=CC=C3N2C=N1)=O)C)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 303.29
Formelmasse 303.29
Reinheit (%) 98.9%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation